Merck
SAB1407753
Sigma-Aldrich
Anti-C21ORF7 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
HC21ORF7, TAK1L, TAKL, TAKL-1, TAKL-2, TAKL-4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~27.2 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... C21orf7(56911)
免疫原
C21orf7 (NP_064537.1, 1 a.a. ~ 242 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVQLIAPLEVMWNEAADLKPLALSRRLECSGGIMAHYSPDLLGPEMESRYFAQVGLEHLASSSPPAFGFLKCLDYSISVLCSATSLAMLEDNPKVSKLATGDWMLTLKPKSITVPVEIPSSPLDDTPPEDSIPLVFPELDQQLQPLPPCHDSEESMEVFKQHCQIAEEYHEVKKEITLLEQRKKELIAKLDQAEKEKVDAAELVREFEALTEENRTLRLAQSQCVEQLEKLRIQYQKRQGSS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1