分子量
antigen ~77.4 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FERMT1(55612)
関連するカテゴリー
免疫原
C20orf42 (NP_060141.2, 1 a.a. ~ 677 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLSSTDFTFASWELVVRVDHPNEEQQKDVTLRVSGDLHVGGVMLKLVEQINISQDWSDFALWWEQKHCWLLKTHWTLDKYGVQADAKLLFTPQHKMLRLRLPNLKMVRLRVSFSAVVFKAVSDICKILNIRRSEELSLLKPSGDYFKKKKKKDKNNKEPIIEDILNLESSPTASGSSVSPGLYSKTMTPIYDPINGTPASSTMTWFSDSPLTEQNCSILAFSQPPQSPEALADMYQPRSLVDKAKLNAGWLDSSRSLMEQGIQEDEQLLLRFKYYSFFDLNPKYDAVRINQLYEQARWAILLEEIDCTEEEMLIFAALQYHISKLSLSAETQDFAGESEVDEIEAALSNLEVTLEGGKADSLLEDITDIPKLADNLKLFRPKKLLPKAFKQYWFIFKDTSIAYFKNKELEQGEPLEKLNLRGCEVVPDVNVAGRKFGIKLLIPVADGMNEMYLRCDHENQYAQWMAACMLASKGKTMADSSYQPEVLNILSFLRMKNRNSASQVASSLENMDMNPECFVSPRCAKKHKSKQLAARILEAHQNVAQMPLVEAKLRFIQAWQSLPEFGLTYYLVRFKGSKKDDILGVSYNRLIKIDAATGIPVTTWRFTNIKQWNVNWETRQVVIEFDQNVFTAFTCLSADCKIVHEYIGGYIFLSTRSKDQNETLDEDLFHKLTGGQD
Sequence
MLSSTDFTFASWELVVRVDHPNEEQQKDVTLRVSGDLHVGGVMLKLVEQINISQDWSDFALWWEQKHCWLLKTHWTLDKYGVQADAKLLFTPQHKMLRLRLPNLKMVRLRVSFSAVVFKAVSDICKILNIRRSEELSLLKPSGDYFKKKKKKDKNNKEPIIEDILNLESSPTASGSSVSPGLYSKTMTPIYDPINGTPASSTMTWFSDSPLTEQNCSILAFSQPPQSPEALADMYQPRSLVDKAKLNAGWLDSSRSLMEQGIQEDEQLLLRFKYYSFFDLNPKYDAVRINQLYEQARWAILLEEIDCTEEEMLIFAALQYHISKLSLSAETQDFAGESEVDEIEAALSNLEVTLEGGKADSLLEDITDIPKLADNLKLFRPKKLLPKAFKQYWFIFKDTSIAYFKNKELEQGEPLEKLNLRGCEVVPDVNVAGRKFGIKLLIPVADGMNEMYLRCDHENQYAQWMAACMLASKGKTMADSSYQPEVLNILSFLRMKNRNSASQVASSLENMDMNPECFVSPRCAKKHKSKQLAARILEAHQNVAQMPLVEAKLRFIQAWQSLPEFGLTYYLVRFKGSKKDDILGVSYNRLIKIDAATGIPVTTWRFTNIKQWNVNWETRQVVIEFDQNVFTAFTCLSADCKIVHEYIGGYIFLSTRSKDQNETLDEDLFHKLTGGQD
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1