分子量
antigen ~63.2 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OGFOD1(55239)
免疫原
FLJ10826 (NP_060703.3, 1 a.a. ~ 542 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNGKRPAEPGPARVGKKGKKEVMAEFSDAVTEETLKKQVAEAWSRRTPFSHEVIVMDMDPFLHCVIPNFIQSQDFLEGLQKELMNLDFHEKYNDLYKFQQSDDLKKRREPHISTLRKILFEDFRSWLSDISKIDLESTIDMSCAKYEFTDALLCHDDELEGRRIAFILYLVPPWDRSMGGTLDLYSIDEHFQPKQIVKSLIPSWNKLVFFEVSPVSFHQVSEVLSEEKSRLSISGWFHGPSLTRPPNYFEPPIPRSPHIPQDHEILYDWINPTYLDMDYQVQIQEEFEESSEILLKEFLKPEKFTKVCEALEHGHVEWSSRGPPNKRFYEKAEESKLPEILKECMKLFRSEALFLLLSNFTGLKLHFLAPSEEDEMNDKKEAETTDITEEGTSHSPPEPENNQMAISNNSQQSNEQTDPEPEENETKKESSVPMCQGELRHWKTGHYTLIHDHSKAEFALDLILYCGCEGWEPEYGGFTSYIAKGEDEELLTVNPESNSLALVYRDRETLKFVKHINHRSLEQKKTFPNRTGFWDFSFIYYE
Sequence
MNGKRPAEPGPARVGKKGKKEVMAEFSDAVTEETLKKQVAEAWSRRTPFSHEVIVMDMDPFLHCVIPNFIQSQDFLEGLQKELMNLDFHEKYNDLYKFQQSDDLKKRREPHISTLRKILFEDFRSWLSDISKIDLESTIDMSCAKYEFTDALLCHDDELEGRRIAFILYLVPPWDRSMGGTLDLYSIDEHFQPKQIVKSLIPSWNKLVFFEVSPVSFHQVSEVLSEEKSRLSISGWFHGPSLTRPPNYFEPPIPRSPHIPQDHEILYDWINPTYLDMDYQVQIQEEFEESSEILLKEFLKPEKFTKVCEALEHGHVEWSSRGPPNKRFYEKAEESKLPEILKECMKLFRSEALFLLLSNFTGLKLHFLAPSEEDEMNDKKEAETTDITEEGTSHSPPEPENNQMAISNNSQQSNEQTDPEPEENETKKESSVPMCQGELRHWKTGHYTLIHDHSKAEFALDLILYCGCEGWEPEYGGFTSYIAKGEDEELLTVNPESNSLALVYRDRETLKFVKHINHRSLEQKKTFPNRTGFWDFSFIYYE
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1