Key Documents
SAB1407591
Sigma-Aldrich
Anti-FLJ20397 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ20397, FLJ25564, FLJ31671, FLJ39381
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~24.9 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HEATR2(54919)
免疫原
FLJ20397 (AAH10850, 1 a.a. ~ 223 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRLKLFSILSTVLLRATDTINSQGQFPSYLETVTKDILAPNLQWHAGRTAAAIRTAAVSCLWALTSSEVLSAEQIRDVQETLMPQVLTTLEEDSKMTRLISCRIINTFLKTSGGMTDPEKLIKIYPELLKRLDDVSNDVRMAAASTLVTWLQCVKGANAKSYYQSSVQYLYRELLVHLDDPERAIQDAILDVPGSPSPSAMIGSFLRPPHPWRTVSQLNLFSS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1