Merck
SAB1407576
Sigma-Aldrich
Anti-ERCC6L antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ20105, MGC131695, PICH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~46.2 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ERCC6L(54821)
関連するカテゴリー
免疫原
ERCC6L (AAH08808.1, 1 a.a. ~ 419 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEKSFATKNEAVQKETLQEGPKQEALQEDPLESFNYVLSKSTKADIGPNLDQLKDDEILRHCNPWPIISITNESQNAESNVSIIEIADDLSASHSALQDAQASEAKLEEEPSASSPQYACDFNLFLEDSADNRQNFSSQSLEHVEKENSLCGSAPNSRAGFVHSKTCLSWEFSEKDDEPEEVVVKAKIRSKARRIVSDGEDEDDSFKDTSSINPFNTSLFQFSSVKQFDASTPKNDISPPGRFFSSQIPSSVNKSMNSRRSLASRRSLINMVLDHVEDMEERLDDSSEAKGPEDYPEEGVEESSGEASKYTEEDPSGETLSSENKSSWLMTSKPSALAQETSLGAPEPLSGEQLVGSPQDKAAEATNDYETLVKRGKELKECGKIQEALNCLVKALDIKSADPEVMLLTLSLYKQLNNN
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Spencer W Luebben et al.
Nucleic acids research, 42(9), 5605-5615 (2014-03-05)
Accumulating evidence suggests that dormant DNA replication origins play an important role in the recovery of stalled forks. However, their functional interactions with other fork recovery mechanisms have not been tested. We previously reported intrinsic activation of the Fanconi anemia