Merck
SAB1407521
Sigma-Aldrich
Anti-SKIP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
PPS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~51.1 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... INPP5K(51763)
詳細
This gene encodes a protein with 5-phosphatase activity toward polyphosphate inositol. The protein localizes to the cytosol in regions lacking actin stress fibers. It is thought that this protein may negatively regulate the actin cytoskeleton. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
免疫原
INPP5K (NP_057616.2, 1 a.a. ~ 448 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSSRKLSGPKGRRLSIHVVTWNVASAAPPLDLSDLLQLNNRNLNLDIYVIGLQELNSGIISLLSDAAFNDSWSSFLMDVLSPLSFIKVSHVRMQGILLLVFAKYQHLPYIQILSTKSTPTGLFGYWGNKGGVNICLKLYGYYVSIINCHLPPHISNNYQRLEHFDRILEMQNCEGRDIPNILDHDLIIWFGDMNFRIEDFGLHFVRESIKNRCYGGLWEKDQLSIAKKHDPLLREFQEGRLLFPPTYKFDRNSNDYDTSEKKRKPAWTDRILWRLKRQPCAGPDTPIPPASHFSLSLRGYSSHMTYGISDHKPVSGTFDLELKPLVSAPLIVLMPEDLWTVENDMMVSYSSTSDFPSSPWDWIGLYKVGLRDVNDYVSYAWVGDSKVSCSDNLNQVYIDISNIPTTEDEFLLCYYSNSLRSVVGISRPFQIPPGSLREDPLGEAQPQI
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1