Merck
SAB1407101
Sigma-Aldrich
抗TRIM31抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
C6orf13, HCG1, HCGI, RNF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~46.75 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TRIM31(11074)
関連するカテゴリー
詳細
The protein encoded by this gene is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. The protein localizes to both the cytoplasm and the nucleus. Its function has not been identified. (provided by RefSeq)
免疫原
TRIM31 (AAH17017, 1 a.a. ~ 425 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASGQFVNKLQEEVICPICLDILQKPVTIDCGHNFCLKCITQIGETSCGFFKCPLCKTSVRKNAIRFNSLLRNLVEKIQALQASEVQSKRKEATCPRHQEMFHYFCEDDGKFLCFVCRESKDHKSHNVSLIEEAAQNYQGQIQEQIQVLQQKEKETVQVKAQGVHRVDVFTDQVEHEKQRILTEFELLHQVLEEEKNFLLSRIYWLGHEGTEAGKHYVASTEPQLNDLKKLVDSLKTKQNMPPRQLLEDIKVVLCRSEEFQFLNPTPVPLELEKKLSEAKSRHDSITGSLKKFKDQLQADRKKDENRFFKSMNKNDMKSWGLLQKNNHKMNKTSEPGSSSAGGRTTSGPPNHHSSAPSHSLFRASSAGKVTFPVCLLASYDEISGQGASSQDTKTFDVALSEELHAALSEWLTAIRAWFCKVPSS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1