Merck
SAB1406923
Sigma-Aldrich
抗NR1H3抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
LXR-a, LXRA, RLD-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
IF
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
citations:
1
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~45.7 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NR1H3(10062)
免疫原
NR1H3 (AAH41172.1, 1 a.a. ~ 402 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPHSAGGTAGVGLEAAEPTALLTRAEPPSEPTEIRPQKRKKGPAPKMLGNELCSVCGDKASGFHYNVLSCEGCKGFFRRSVIKGAHYICHSGGHCPMDTYMRRKCQECRLRKCRQAGMREECVLSEEQIRLKKLKRQEEEQAHATSLPPRASSPPQILPQLSPEQLGMIEKLVAAQQQCNRRSFSDRLRVTPWPMAPDPHSREARQQRFAHFTELAIVSVQEIVDFAKQLPGFLQLSREDQIALLKTSAIEVMLLETSRRYNPGSESITFLKDFSYNREDFAKAGLQVEFINPIFEFSRAMNELQLNDAEFALLIAISIFSADRPNVQDQLQVERLQHTYVEALHAYVSIHHPHDRLMFPRMLMKLVSLRTLSSVHSEQVFALRLQDKKLPPLLSEIWDVHE
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Limei Zhong et al.
Molecular immunology, 60(1), 32-43 (2014-04-22)
Liver X receptors (LXRs) are nuclear receptors that play an essential role in lipid and cholesterol metabolism. Emerging studies indicate a potential function for LXRs in regulating dendritic cell (DC)-dependent immune responses; however, the role of LXRs in DC differentiation