Merck
SAB1406835
Sigma-Aldrich
Anti-PGS1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DKFZp762M186, MGC131960
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
1
テクニック:
western blot: 1 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~50.8 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PGS1(9489)
免疫原
PGS1 (ENSP00000262764, 1 a.a. ~ 447 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKGQIRVAKRRVVMASLYLGTGPLEQELVDCLESTLEKSLQAKFPSNLKVSILLDFTRGSRGRKNSRTMLLPLLRRFPEQVRVSLFHTPHLRGLLRLLIPERFNETIGLQHIKVYLFDNSVILSGANLSDSYFTNRQDRYVFLQDCAEIADFFTELVDAVGDVSLQLQGDDTVQVVDGMVHPYKGDRAEYCKAANKRVMDVINSARTRQQMLHAQTFHSNSLLTQEDAAAAGDRRPAPDTWIYPLIQMKPFEIQIDEIVTETLLTEAERGAKVYLTTGYFNLTQAYMDLVLGTRAEYQILLASPEVNGFFGAKGVAGAIPAAYVHIERQFFSEVCSLGQQERVQLQEYWRRGWTFHAKGLWLYLAGSSLPCLTLIGSPNFGYRSVHRDLEAQIAIVTENQALQQQLHQEQEQLYLRSGVVSSATFEQPSRQVKLWVKMVTPLIKNFF
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S C Chang et al.
The Journal of biological chemistry, 273(16), 9829-9836 (1998-05-23)
Phosphatidylglycerophosphate (PG-P) synthase catalyzes the synthesis of PG-P from CDP-diacylglycerol and sn-glycerol 3-phosphate and functions as the committed and rate-limiting step in the biosynthesis of cardiolipin (CL). In eukaryotic cells, CL is found predominantly in the inner mitochondrial membrane and