Merck
SAB1406289
Sigma-Aldrich
Anti-PPP3R2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
PPP3RL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~19.9 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPP3R2(5535)
免疫原
PPP3R2 (NP_671709.1, 1 a.a. ~ 173 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSTMGNEASYPAEMCSHFDNDEIKRLGRRFKKLDLDKSGSLSVEEFMSLPELRHNPLVRRVIDVFDTDGDGEVDFKEFILGTSQFSVKGDEEQKLRFAFSIYDMDKDGYISNGELFQVLKMMVGNNLTDWQLQQLVDKTIIILDKDGDGKISFEEFSAVVRDLEIHKKLVLIV
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
Liyun Luo et al.
Nature communications, 12(1), 2699-2699 (2021-05-13)
Resistance to Herceptin represents a significant challenge for successful treatment of HER2-positive breast cancer. Here, we show that in Herceptin-sensitive cells, FOXO3a regulates specific miRNAs to control IGF2 and IRS1 expression, retaining basic IGF2/IGF-1R/IRS1 signaling. The basic activity maintains expression