分子量
antigen ~14.6 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NHLH1(4807)
詳細
The helix-loop-helix (HLH) proteins are a family of putative transcription factors, some of which have been shown to play an important role in growth and development of a wide variety of tissues and species. Four members of this family have been clearly implicated in tumorigenesis via their involvement in chromosomal translocations in lymphoid tumors: MYC (MIM 190080), LYL1 (MIM 151440), E2A (MIM 147141), and SCL (MIM 187040).[supplied by OMIM
免疫原
NHLH1 (NP_005589.1, 1 a.a. ~ 133 a.a) full-length human protein.
Sequence
MMLNSDTMELDLPPTHSETESGFSDCGGGAGPDGAGPGGPGGGQARGPEPGEPGRKDLQHLSREERRRRRRATAKYRTAHATRERIRVEAFNLAFAELRKLLPTLPPDKKLSKIEILRLAICYISYLNHVLDV
Sequence
MMLNSDTMELDLPPTHSETESGFSDCGGGAGPDGAGPGGPGGGQARGPEPGEPGRKDLQHLSREERRRRRRATAKYRTAHATRERIRVEAFNLAFAELRKLLPTLPPDKKLSKIEILRLAICYISYLNHVLDV
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)