Key Documents
SAB1405724
Sigma-Aldrich
抗TRDMT1抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DNMT2, M.HsaIIP, PuMet, RNMT1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~44.6 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TRDMT1(1787)
関連するカテゴリー
詳細
This gene encodes a protein responsible for the methylation of aspartic acid transfer RNA. While similar in sequence and structure to DNA cytosine methyltransferases, this gene is distinct and highly conserved in its function among taxa. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
免疫原
TRDMT1 (AAH47733.1, 1 a.a. ~ 391 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEPLRVLELYSGVGGMHHALRESCIPAQVVAAIDVNTVANEVYKYNFPHTQLLAKTIEGITLEEFDRLSFDMILMSPPCQPFTRIGRQGDMTDSRTNSFLYILDILPRLQKLPKYILLENVKGFEVSSTRDLLIQTIENCGFQYQEFLLSPTSLGIPNSRLRYFLIAKLQSEPLPFQAPGQVLMEFPKIESVHPQKYAMDVENKIQEKNVEPNISFDGSIQCSGKDAILFKLETAEEIHRKNQQDSDLSVKMLKDFLEDDTDVNQYLLPPKSLLRYALLLDIVQPTCRRSVCFTKGYGSYIEGTGSVLQTAEDVQVENIYKSLTNLSQEEQITKLLILKLRYFTPKEIANLLGFPPEFGFPEKITVKQRYRLLGNSLNVHVVAKLIKILYE
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1