クローン
4C2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HIPK1(204851)
詳細
The protein encoded by this gene belongs to the Ser/Thr family of protein kinases and HIPK subfamily. It phosphorylates homeodomain transcription factors and may also function as a co-repressor for homeodomain transcription factors. Alternative splicing results in four transcript variants encoding four distinct isoforms. (provided by RefSeq)
免疫原
HIPK1 (AAH28408, 330 a.a. ~ 430 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CTPLMVATLHPQVATITPQYAVPFTLSCAAGRPALVEQTAAVLQAWPGGTQQILLPSTWQQLPGVALHNSVQPTAMIPEAMGSGQQLADWRNAHSHGNQYS
Sequence
CTPLMVATLHPQVATITPQYAVPFTLSCAAGRPALVEQTAAVLQAWPGGTQQILLPSTWQQLPGVALHNSVQPTAMIPEAMGSGQQLADWRNAHSHGNQYS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)