Merck
SAB1405283
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LSM16 antibody produced in mouse
clone 4E3-3A4, ascites fluid
別名:
FLJ21128, FLJ31777, LSM16, YJDC, YJEFN2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4E3-3A4, monoclonal
分子量
antigen ~81.99 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EDC3(80153)
詳細
EDC3 is associated with an mRNA-decapping complex required for removal of the 5-prime cap from mRNA prior to its degradation from the 5-prime end (Fenger-Gron et al., 2005 [PubMed 16364915]).[supplied by OMIM
免疫原
LSM16 (AAH11534, 1 a.a. ~ 508 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MATDWLGSIVSINCGDSLGVYQGRVSAVDQVSQTISLTRPFHNGVKCLVPEVTFRAGDITELKILEIPGPGDNQHFGDLHQTELGPSGAGCQVGINQNGTGKFVKKPASSSSAPQNIPKRTDVKSQDVAVSPQQQQCSKSYVDRHMESLSQSKSFRRRHNSWSSSSRHPNQATPKKSGLKNGQMKNKDDECFGDDIEEIPDTDFDFEGNLALFDKAAVFEEIDTYERRSGTRSRGIPNERPTRYRHDENILESEPIVYRRIIVPHNVSKEFCTDSGLVVPSISYELHKKLLSVAEKHGLTLERRLEMTGVCASQMALTLLGGPNRLNPKNVHQRPTVALLCGPHVKGAQGISCGRHLANHDVQVILFLPNFVKMLESITNELSLFSKTQGQQVSSLKDLPTSPVDLVINCLDCPENVFLRDQPWYKAAVAWANQNRAPVLSIDPPVHEVEQGIDAKWSLALGLPLPLGEHAGRIYLCDIGIPQQVFQEVGINYHSPFGCKFVIPLHSA
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1