Merck
SAB1405204
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAMK1D antibody produced in mouse
clone 4G12-1G4, ascites fluid
別名:
CKLiK, CaMKID
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4G12-1G4, monoclonal
分子量
antigen ~68.46 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgMκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CAMK1D(57118)
関連するカテゴリー
詳細
This gene encodes a member of the Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase 1 subfamily of serine/threonine kinases. The encoded protein may be involved in the regulation of granulocyte function through the chemokine signal transduction pathway. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms of this gene have been described. (provided by RefSeq)
免疫原
CAMK1D (AAH35745, 1 a.a. ~ 385 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MARENGESSSSWKKQAEDIKKIFEFKETLGTGAFSEVVLAEEKATGKLFAVKCIPKKALKGKESSIENEIAVLRKIKHENIVALEDIYESPNHLYLVMQLVSGGELFDRIVEKGFYTEKDASTLIRQVLDAVYYLHRMGIVHRDLKPENLLYYSQDEESKIMISDFGLSKMEGKGDVMSTACGTPGYVAPEVLAQKPYSKAVDCWSIGVIAYILLCGYPPFYDENDSKLFEQILKAEYEFDSPYWDDISDSAKDFIRNLMEKDPNKRYTCEQAARHPWIAGDTALNKNIHESVSAQIRKNFAKSKWRQAFNATAVVRHMRKLHLGSSLDSSNASVSSSLSLASQKDCLAPSTLCSFISSSSGVSGVGAERRPRPTTVTAVHSGSK
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1