Merck
SAB1405202
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PLSCR3 antibody produced in mouse
clone 4B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4B5, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~58.56 kDa
化学種の反応性
human, rat
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PLSCR3(57048)
免疫原
PLSCR3 (AAH11735, 1 a.a. ~ 295 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAGYLPPKGYAPSPPPPYPVTPGYPEPALHPGPGQAPVPAQVPAPAPGFALFPSPGPVALGSAAPFLPLPGVPSGLEFLVQIDQILIHQKAERVETFLGWETCNRYELRSGAGQPLGQAAEESNCCARLCCGARRPLRVRLADPGDRELLRLLRPLHCGCSCCPCGLQEMEVQAPPGTTIGHVLQTWHPFLPKFSIQDADRQTVLRVVGPCWTCGCGTDTNFEVKTRDESRSVGRISKQWGGLVREALTDADDFGLQFPLDLDVRVKAVLLGATFLIDYMFFEKRGGAGPSAITS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1