Merck
SAB1405158
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CHFR antibody produced in mouse
clone 2B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ10796, FLJ33629, RNF116, RNF196
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2B11, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~32.49 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CHFR(55743)
免疫原
CHFR (AAH12072.1, 136 a.a. ~ 194 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TSGAGAGRGADPRVPPSSPATQVCFEEPQPSTSTSDLFPTASASSTEPSPAGRERSSSC
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1