Merck
すべての画像(5)
Key Documents
SAB1405105
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CPSF3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CPSF, CPSF-73, CPSF73, YSH1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1H8, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
化学種の反応性
rat, mouse, human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CPSF3(51692)
免疫原
CPSF3 (NP_057291, 585 a.a. ~ 684 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LEVQSNPKIRKGAVQKVSKKLEMHVYSKRLEIMLQDIFGEDCVSVKDDSILSVTVDGKTANLNLETRTVECEEGSEDDESLREMVELAAQRLYEALTPVH
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1