Merck
SAB1405008
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-B3GAT3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4C12, ascites fluid
別名:
GLCATI, GlcAT-I
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4C12, monoclonal
分子量
antigen ~37.11 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... B3GAT3(26229)
詳細
The protein encoded by this gene is a member of the glucuronyltransferase gene family, enzymes that exhibit strict acceptor specificity, recognizing nonreducing terminal sugars and their anomeric linkages. This gene product catalyzes the formation of the glycosaminoglycan-protein linkage by way of a glucuronyl transfer reaction in the final step of the biosynthesis of the linkage region of proteoglycans. (provided by RefSeq)
免疫原
B3GAT3 (NP_036332, 236 a.a. ~ 335 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VVGFHTAWEPSRPFPVDMAGFAVALPLLLDKPNAQFDSTAPRGHLESSLLSHLVDPKDLEPRAANCTRVLVWHTRTEKPKMKQEEQLQRQGRGSDPAIEV
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)