Merck
すべての画像(4)
Key Documents
SAB1404918
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IRAK3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ASRT5, FLJ13601, IRAK-M, IRAKM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1F6, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IRAK3(11213)
免疫原
IRAK3 (AAH57800, 497 a.a. ~ 596 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RIDRMTQKTPFECSQSEVMFLSLDKKPESKRNEEACNMPSSSCEESWFPKYIVPSQDLRPYKVNIDPSSEAPGHSCRSRPVESSCSSKFSWDEYEQYKKE
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1