Merck
SAB1404912
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SOX21 antibody produced in mouse
clone 3H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
SOX25
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
クローン:
3H4, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3H4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36.34 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SOX21(11166)
詳細
SRY-related HMG-box (SOX) genes encode a family of DNA-binding proteins containing a 79-amino acid HMG (high mobility group) domain that shares at least 50% sequence identity with the DNA-binding HMG box of the SRY protein (MIM 480000). SOX proteins are divided into 6 subgroups based on sequence similarity within and outside of the HMG domain. For additional background information on SOX genes, see SOX1 (MIM 602148).[supplied by OMIM
免疫原
SOX21 (NP_009015, 91 a.a. ~ 184 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KFAFPVPYGLGGVADAEHPALKAGAGLHAGAGGGLVPESLLANPEKAAAAAAAAAARVFFPQSAAAAAAAAAAAAAGSPYSLLDLGSKMAEISS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)