Merck
SAB1404768
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NR1H4, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FXR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1B10, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~38.21 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NR1H4(9971)
免疫原
NR1H4 (NP_005114, 363 a.a. ~ 472 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TPMFSFYKSIGELKMTQEEYALLTAIVILSPDRQYIKDREAVEKLQEPLLDVLQKLCKIHQPENPQHFACLLGRLTELRTFNHHHAEMLMSWRVNDHKFTPLLCEIWDVQ
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)