クローン
1A10, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TP53BP2(7159)
詳細
This gene encodes a member of the ASPP (apoptosis-stimulating protein of p53) family of p53 interacting proteins. The protein contains four ankyrin repeats and an SH3 domain involved in protein-protein interactions. It is localized to the perinuclear region of the cytoplasm, and regulates apoptosis and cell growth through interactions with other regulatory molecules including members of the p53 family. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
TP53BP2 (AAH58918, 511 a.a. ~ 610 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PYFGQTNQPPSDIKPDGSSQQLSTVVPSMGTKPKPAGQQPRVLLSPSIPSVGQDQTLSPGSKQESPPAAAVRPFTPQPSKDTLLPPFRKPQTVAASSIYS
Sequence
PYFGQTNQPPSDIKPDGSSQQLSTVVPSMGTKPKPAGQQPRVLLSPSIPSVGQDQTLSPGSKQESPPAAAVRPFTPQPSKDTLLPPFRKPQTVAASSIYS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)