Merck
SAB1404389
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SNCG, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2C3, ascites fluid
別名:
BCSG1, SR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2C3, monoclonal
分子量
antigen ~37.77 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SNCG(6623)
関連するカテゴリー
詳細
Summary: This gene encodes a member of the synuclein family of proteins which are believed to be involved in the pathogenesis of neurodegenerative diseases. Mutations in this gene have also been associated with breast tumor development. (provided by RefSeq)
免疫原
SNCG (AAH14098, 21 a.a. ~ 127 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KTKQGVTEAAEKTKEGVMYVGAKTKENVVQSVTSVAEKTKEQANAVSEAVVSSVNTVATKTVEEAENIAVTSGVVRKEDLRPSAPQQEGEASKEKEEVAEEAQSGGD
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)