クローン
1G4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~38.98 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAPK12(6300)
詳細
Activation of members of the mitogen-activated protein kinase family is a major mechanism for transduction of extracellular signals. Stress-activated protein kinases are one subclass of MAP kinases. The protein encoded by this gene functions as a signal transducer during differentiation of myoblasts to myotubes. (provided by RefSeq)
免疫原
MAPK12 (AAH15741, 251 a.a. ~ 367 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QRLQSDEAKNYMKGLPELEKKDFASILTNASPLAVNLLEKMLVLDAEQRVTAGEALAHPYFESLHDTEDEPQVQKYDDSFDDVDRTLDEWKRVTYKEVLSFKPPRQLGARVSKETPL
Sequence
QRLQSDEAKNYMKGLPELEKKDFASILTNASPLAVNLLEKMLVLDAEQRVTAGEALAHPYFESLHDTEDEPQVQKYDDSFDDVDRTLDEWKRVTYKEVLSFKPPRQLGARVSKETPL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)