Merck
SAB1404285
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PYGM, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3D8, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~38.1 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PYGM(5837)
詳細
This gene encodes a muscle enzyme involved in glycogenolysis. Highly similar enzymes encoded by different genes are found in liver and brain. Mutations in this gene are associated with McArdle disease (myophosphorylase deficiency), a glycogen storage disease of muscle. Alternative splicing results in multiple transcript variants
免疫原
PYGM (NP_005600.1, 734 a.a. ~ 842 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DRIPELRQVIEQLSSGFFSPKQPDLFKDIVNMLMHHDRFKVFADYEDYIKCQEKVSALYKNPREWTRMVIRNIATSGKFSSDRTIAQYAREIWGVEPSRQRLPAPDEAI
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)