Merck
SAB1404115
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NEDD9 antibody produced in mouse
clone 1B4, ascites fluid
別名:
CAS-L, CAS2, CASL, CASS2, HEF1, dJ49G10.2, dJ761I2.1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1B4, monoclonal
分子量
antigen ~37.11 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NEDD9(4739)
免疫原
NEDD9 (NP_006394, 101 a.a. ~ 200 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PRDTIYQVPPSYQNQGIYQVPTGHGTQEQEVYQVPPSVQRSIGGTSGPHVGKKVITPVRTGHGYVYEYPSRYQKDVYDIPPSHTTQGVYDIPPSSAKGPV
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Haihui Lu et al.
Nature cell biology, 16(11), 1105-1117 (2014-10-01)
The cell-biological program termed the epithelial-mesenchymal transition (EMT) confers on cancer cells mesenchymal traits and an ability to enter the cancer stem cell (CSC) state. However, the interactions between CSCs and their surrounding microenvironment are poorly understood. Here we show