Key Documents
SAB1404066
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MEF2D antibody produced in mouse
clone 3A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DKFZp686I1536
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3A11, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36.56 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MEF2D(4209)
免疫原
MEF2D (NP_005911.1, 256 a.a. ~ 351 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
THSTQLGAPSRKPDLRVITSQAGKGLMHHLTEDHLDLNNAQRLGVSQSTHSLTTPVVSVATPSLLSQGLPFSSMPTAYNTDYQLTSAELSSLPAFS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1