Merck
SAB1403875
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GNRH1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1C2, ascites fluid
別名:
GNRH, GRH, LHRH, LNRH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1C2, monoclonal
分子量
antigen ~33.7 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgMκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GNRH1(2796)
関連するカテゴリー
免疫原
GNRH1 (NP_000816, 24 a.a. ~ 92 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QHWSYGLRPGGKRDAENLIDSFQEIVKEVGQLAETQRFECTTHQPRSPLRDLKGALESLIEEETGQKKI
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1