Merck
SAB1403608
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BLVRA antibody produced in mouse
clone S2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
BVR, BVRA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
S2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~58.67 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BLVRA(644)
詳細
Biliverdin reductases, such as BLVRA (EC 1.3.1.24), catalyze the conversion of biliverdin to bilirubin in the presence of NADPH or NADH (Komuro et al., 1996 [PubMed 8950184]).[supplied by OMIM
免疫原
BLVRA (AAH08456, 1 a.a. ~ 296 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MNAEPERKFGVVVVGVGRAGSVRMRDLRNPHPSSAFLNLIGFVSRRELGSIDGVQQISLEDALSSQEVEVAYICSESSSHEDYIRQFLNAGKHVLVEYPMTLSLAAAQELWELAEQKGKVLHEEHVELLMEEFAFLKKEVVGKDLLKGSLLFTAGPLEEERFGFPAFSGISRLTWLVSLFGELSLVSATLEERKEDQYMKMTVCLETEKKSPLSWIEEKGPGLKRNRYLSFHFKSGSLENVPNVGVNKNIFLKDQNIFVQKLLGQFSEKELAAEKKRILHCLGLAEEIQKYCCSRK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)