Merck
SAB1403494
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNF180, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC120326, MGC120328
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1C4, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RNF180(285671)
免疫原
RNF180 (NP_848627, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MKRSKELITKNHSQEETSILRCWKCRKCIASSGCFMEYLENQVIKDKDDSVDAQNICHVWHMNVEALPEWISCLIQKAQWTVGKLNCPFCGARLGGFNFV
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1