Key Documents
SAB1403487
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STAC3 antibody produced in mouse
clone 1G8, ascites fluid
別名:
MGC2793
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1G8, monoclonal
分子量
antigen ~61.86 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgMκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... STAC3(246329)
免疫原
STAC3 (AAH08069, 1 a.a. ~ 325 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MELPPEPQANGEAVGAGGGPIYYIYEEEEEEEEEEEEPPPEPPKLVNDKPHKFKDHFFKKPKFCDVCARMIVLNNKFGLRCKNCKTNIHEHCQSYVEMQRCFGKIPPGFHRAYSSPLYSNQQYACVKDLSAANRNDPVFETLRTGVIMANKERKKGQADKKNPVAAMMEEEPESARPEEGKPQDGNPEGDKKAEKKTPDDKHKQPGFQQSHYFVALYRFKALEKDDLDFPPGEKITVIDDSNEEWWRGKIGEKVGFFPPNFIIRVRAGERVHRVTRSFVGNREIGQITLKKDQIVVQKGDEAGGYVKVYTGRKVGLFPTDFLEEI
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1