クローン
2C12, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DCST1(149095)
免疫原
DCST1 (NP_689707, 532 a.a. ~ 630 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MESNNMPCLPQPVGLDARAYWRAAVPIGLLVCLCLLQAFGYRLRRVIAAFYFPKREKKRILFLYNDLLKKRAAFTKLRRAAILRRERQQKAPRHPLADI
Sequence
MESNNMPCLPQPVGLDARAYWRAAVPIGLLVCLCLLQAFGYRLRRVIAAFYFPKREKKRILFLYNDLLKKRAAFTKLRRAAILRRERQQKAPRHPLADI
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1