Merck
SAB1403449
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HSPB6 antibody produced in mouse
clone 6A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ32389, Hsp20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (c)
ELISA (i)
IF
WB
クローン:
6A4, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6A4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~44.2 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aλ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HSPB6(126393)
詳細
HSPB6 is associated with actin (see MIM 102540) and modulates smooth muscle relaxation (Tessier et al., 2003 [PubMed 12842460]).[supplied by OMIM
免疫原
HSPB6 (AAH68046.1, 1 a.a. ~ 160 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEIPVPVQPSWLRRASAPLLGLSAPGRLFDQRFGEGLLEAELAALCPTTLAPYYLRAPSVALPVAQVPTDPGHFSVLLDVKHFSPEEIAVKVVGEHVEVHARHEERPDEHGFVAREFHRRYRLPPGVDPAAVTSALSPEGVLSIQAAPASAQAPPPAAAK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)