Merck
SAB1403403
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AMID antibody produced in mouse
clone 3A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
AMID, PRG3, RP11-367H5.2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3A11, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AIFM2(84883)
詳細
The protein encoded by this gene has significant homology to NADH oxidoreductases and the apoptosis-inducing factor PDCD8/AIF. Overexpression of this gene has been shown to induce apoptosis. The expression of this gene is found to be induced by tumor suppressor protein p53 in colon caner cells. (provided by RefSeq)
免疫原
AMID (NP_116186, 188 a.a. ~ 287 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VRQEVKEILLRKGVQLLLSERVSNLEELPLNEYREYIKVQTDKGTEVATNLVILCTGIKINSSAYRKAFESRLASSGALRVNEHLQVEGHSNVYAIGDCA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)