Merck
SAB1403389
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CALN1 antibody produced in mouse
clone 2G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2G2, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~33.92 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CALN1(83698)
詳細
This gene encodes a protein with high similarity to the calcium-binding proteins of the calmodulin family. The encoded protein contains two EF-hand domains and potential calcium-binding sites. Alternative splicing results in multiple transcript variants. (provided by RefSeq)
免疫原
CALN1 (AAH20200, 36 a.a. ~ 106 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EELDEIREAFRVLDRDGNGFISKQELGMAMRSLGYMPSEVELAIIMQRLDMDGDGQVDFDEFMTILGPKLV
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1