クローン
2A2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~35.46 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BAALC(79870)
詳細
This gene was identified by gene expression studies in patients with acute myeloid leukemia (AML). The gene is conserved among mammals and is not found in lower organisms. Tissues that express this gene develop from the neuroectoderm. Multiple alternatively spliced transcript variants that encode different proteins have been described for this gene; however, some of the transcript variants are found only in AML cell lines. (provided by RefSeq)
免疫原
BAALC (NP_079088.1, 61 a.a. ~ 145 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PSNGVPRSTAPGGIPNPEKKTNCETQCPNPQSLSSGPLTQKQNGLQTTEAKRDAKRMPAKEVTINVTDSIQQMDRSRRITKNCVN
Sequence
PSNGVPRSTAPGGIPNPEKKTNCETQCPNPQSLSSGPLTQKQNGLQTTEAKRDAKRMPAKEVTINVTDSIQQMDRSRRITKNCVN
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)