Merck
SAB1403125
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LPIN1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DKFZp781P1796, KIAA0188, PAP1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3D9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LPIN1(23175)
詳細
This gene represents a candidate gene for human lipodystrophy, characterized by loss of body fat, fatty liver, hypertriglyceridemia, and insulin resistance. Mouse studies suggest that this gene functions during normal adipose tissue development and may also play a role in human triglyceride metabolism. (provided by RefSeq)
免疫原
LPIN1 (NP_663731.1, 792 a.a. ~ 890 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EPFYAAFGNRPADVYSYKQVGVSLNRIFTVNPKGELVQEHAKTNISSYVRLCEVVDHVFPLLKRSHSSDFPCSDTFSNFTFWREPLPPFENQDIHSASA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)