クローン
3F9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36.89 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EIF5B(9669)
詳細
Accurate initiation of translation in eukaryotes is complex and requires many factors, some of which are composed of multiple subunits. The process is simpler in prokaryotes which have only three initiation factors (IF1, IF2, IF3). Two of these factors are conserved in eukaryotes: the homolog of IF1 is eIF1A and the homolog of IF2 is eIF5B. This gene encodes eIF5B. Factors eIF1A and eIF5B interact on the ribosome along with other initiation factors and GTP to position the initiation methionine tRNA on the start codon of the mRNA so that translation initiates accurately. (provided by RefSeq)
免疫原
EIF5B (NP_056988, 1121 a.a. ~ 1218 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QGTPMCVPSKNFVDIGIVTSIEINHKQVDVAKKGQEVCVKIEPIPGESPKMFGRHFEATDILVSKISRQSIDALKDWFRDEMQKSDWQLIVELKKVFE
Sequence
QGTPMCVPSKNFVDIGIVTSIEINHKQVDVAKKGQEVCVKIEPIPGESPKMFGRHFEATDILVSKISRQSIDALKDWFRDEMQKSDWQLIVELKKVFE
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)