Merck
SAB1402989
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DDO, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DASOX, DDO-1, DDO-2, FLJ45203
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3F7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DDO(8528)
詳細
The protein encoded by this gene is a peroxisomal flavoprotein that catalyzes the oxidative deamination of D-aspartate and N-methyl D-aspartate. Flavin adenine dinucleotide or 6-hydroxyflavin adenine dinucleotide can serve as the cofactor in this reaction. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
DDO (NP_003640, 270 a.a. ~ 369 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
WNLSPDAENSREILSRCCALEPSLHGACNIREKVGLRPYRPGVRLQTELLARDGQRLPVVHHYGHGSGGISVHWGTALEAARLVSECVHALRTPIPKSNL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)