Merck
SAB1402912
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CXCL6 antibody produced in mouse
clone 2G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CKA-3, GCP-2, GCP2, SCYB6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2G12, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~38.65 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CXCL6(6372)
関連するカテゴリー
免疫原
CXCL6 (AAH13744, 1 a.a. ~ 114 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSLPSSRAARVPGPSGSLCALLALLLLLTPPGPLASAGPVSAVLTELRCTCLRVTLRVNPKTIGKLQVFPAGPQCSKVEVVASLKNGKQVCLDPEAPFLKKVIQKILDSGNKKN
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1