Key Documents
SAB1402876
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PPIC antibody produced in mouse
clone 1A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CYPC, MGC3673
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1A10, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~39.64 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPIC(5480)
詳細
The protein encoded by this gene is a member of the peptidyl-prolyl cis-trans isomerase (PPIase)) family. PPIases catalyze the cis-trans isomerization of proline imidic peptide bonds in oligopeptides and accelerate the folding of proteins. Similar to other PPIases, this protein can bind immunosuppressant cyclosporin A. (provided by RefSeq)
免疫原
PPIC (AAH02678.1, 1 a.a. ~ 124 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGPGPRLLLPLVLCVGLGALVFSSGAEGFRKRGPSVTAKVFFDVRIGDKDVGRIVIGLFGKVVPKTVENFVALATGEKGYGYKGSKFHRVIKDFMIQGGDITTGDGTGGVSIYGETFPDENFKL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1