Merck
SAB1402864
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PAFAH1B2 antibody produced in mouse
clone 2F4-1C10, ascites fluid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
クローン:
2F4-1C10, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2F4-1C10, monoclonal
分子量
antigen ~51.3 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgMκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PAFAH1B2(5049)
詳細
Platelet-activating factor (PAF) is a biologically active phospholipid with diverse biologic effects. PAF is degraded to inactive products by hydrolysis of the acetyl group at the sn-2 position to produce the biologically inactive products LYSO-PAF and acetate. This reaction is catalyzed by PAF acetylhydrolase (PAFAH). The various monomeric and multimeric forms of the enzyme are composed of alpha (MIM 601545), beta, and gamma (MIM 603074) PAFAH subunits.[supplied by OMIM
免疫原
PAFAH1B2 (AAH00398, 1 a.a. ~ 229 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSQGDSNPAAIPHAAEDIQGDDRWMSQHNRFVLDCKDKEPDVLFVGDSMVQLMQQYEIWRELFSPLHALNFGIGGDTTRHVLWRLKNGELENIKPKVIVVWVGTNNHENTAEEVAGGIEAIVQLINTRQPQAKIIVLGLLPRGEKPNPLRQKNAKVNQLLKVSLPKLANVQLLDTDGGFVHSDGAISCHDMFDFLHLTGGGYAKICKPLHELIMQLLEETPEEKQTTIA
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)