Merck
SAB1402861
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OGN, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2G4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OGN(4969)
詳細
This gene encodes a protein which induces ectopic bone formation in conjunction with transforming growth factor beta. This protein is a small proteoglycan which contains tandem leucine-rich repeats (LRR). Alternatively spliced transcript variants that encode the same protein have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
OGN (NP_148935.1, 200 a.a. ~ 298 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KSRGIKANAFKKLNNLTFLYLDHNALESVPLNLPESLRVIHLQFNNIASITDDTFCKANDTSYIRDRIEEIRLEGNPIVLGKHPNSFICLKRLPIGSYF
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)