Merck
SAB1402821
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL11 antibody produced in mouse
clone 1F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
IL-11
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1F1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~31.61 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IL11(3589)
詳細
The protein encoded by this gene is a member of the gp130 family of cytokines. These cytokines drive the assembly of multisubunit receptor complexes, all of which contain at least one molecule of the transmembrane signaling receptor IL6ST (gp130). This cytokine is shown to stimulate the T-cell-dependent development of immunoglobulin-producing B cells. It is also found to support the proliferation of hematopoietic stem cells and megakaryocyte progenitor cells. (provided by RefSeq)
免疫原
IL11 (NP_000632.1, 25 a.a. ~ 74 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PPGPPRVSPDPRAELDSTVLLTRSLLADTRQLAAQLRDKFPADGDHNLDS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)