Merck
SAB1402753
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DOCK1 antibody produced in mouse
clone 3D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DOCK180, ced5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3D10, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.77 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DOCK1(1793)
詳細
This gene product binds to the SH3 domain of CRK protein. It may regulate cell surface extension and may have a role in the cell surface extension of an engulfing cell around a dying cell during apoptosis. (provided by RefSeq)
免疫原
DOCK1 (NP_001371, 698 a.a. ~ 803 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LETYIKKHFSATLAYTKLTKVLKNYVDGAEKPGVNEQLYKAMKALESIFKFIVRSRILFNQLYENKGEADFVESLLQLFRSINDMMSSMSDQTVRVKGAALKYLPT
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1