クローン
3B5, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CLGN(1047)
詳細
Calmegin is a testis-specific endoplasmic reticulum chaperone protein. CLGN may play a role in spermatogeneisis and infertility. (provided by RefSeq)
免疫原
CLGN (NP_004353.1, 21 a.a. ~ 120 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FMDDDVETEDFEENSEEIDVNESELSSEIKYKTPQPIGEVYFAETFDSGRLAGWVLSKAKKDDMDEEISIYDGRWEIEELKENQVPGDRGLVLKSRAKHH
Sequence
FMDDDVETEDFEENSEEIDVNESELSSEIKYKTPQPIGEVYFAETFDSGRLAGWVLSKAKKDDMDEEISIYDGRWEIEELKENQVPGDRGLVLKSRAKHH
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1