Merck
SAB1402490
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ENDOGL1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ENDOGL1, ENDOGL2, ENGL, ENGL-B, ENGL-a, MGC125944, MGC125945
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2F7, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EXOG(9941)
詳細
This gene encodes an endo/exonuclease with 5′-3′ exonuclease activity. The encoded enzyme catalyzes the hydrolysis of ester linkages at the 5′ end of a nucleic acid chain. This enzyme is localized to the mitochondria and may play a role in programmed cell death. Alternatively spliced transcript variants have been described. A pseudogene exists on chromosome 18. (provided by RefSeq)
免疫原
ENDOGL1 (NP_005098.1, 269 a.a. ~ 368 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LQDLEKLSGLVFFPHLDRTSDIRNICSVDTCKLLDFQEFTLYLSTRKIEGARSVLRLEKIMENLKNAEIEPDDYFMSRYEKKLEELKAKEQSGTQIRKPS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1