Merck
SAB1402111
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ALDH9A1 antibody produced in mouse
clone 3C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ALDH4, ALDH7, ALDH9, E3, TMABADH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3C6, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36.89 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ALDH9A1(223)
詳細
This protein belongs to the aldehyde dehydrogenase family of proteins. It has a high activity for oxidation of gamma-aminobutyraldehyde and other amino aldehydes. The enzyme catalyzes the dehydrogenation of gamma-aminobutyraldehyde to gamma-aminobutyric acid (GABA). This isozyme is a tetramer of identical 54-kD subunits. (provided by RefSeq)
免疫原
ALDH9A1 (NP_000687, 173 a.a. ~ 270 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CGNAMVFKPSPFTPVSALLLAEIYSEAGVPPGLFNVVQGGAATGQFLCQHPDVAKVSFTGSVPTGMKIMEMSAKGIKPVTLELGGKSPLIIFSDCDMN
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1