Merck
SAB1402038
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BHLHA15 antibody produced in mouse
clone 1E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
BHLHB8, MIST1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1E7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
MIST1 is a basic helix-loop-helix (bHLH) protein that binds to the DNA target sequence CANNTG (E box) present in the promoter or enhancer region of numerous developmentally regulated genes.
免疫原
BHLHA15 (NP_803238.1, 75 a.a. ~ 140 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QRRLESNERERQRMHKLNNAFQALREVIPHVRADKKLSKIETLTLAKNYIKSLTATILTMSSSRLP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)